Merck
64751
Supelco
带筛板的干燥柱,400mm×22mm 外径
别名:
特种玻璃柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
技術
LPLC: suitable
長度 × 外徑
400 mm × 22 mm
相容性
for use with US EPA Protocol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
美国环境保护署协议指出,当净化或干燥用于农药分析或优先控制污染物分析的环境样品时,使用适当的吸附剂填充该色谱柱。
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持