主要文件
61863-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
别名:
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Proteomix® HIC Butyl-NP5, Guard cartridge with holder, 5 μm, NP, L × I.D. 10 mm × 4 mm
材料
stainless steel hardware
產品線
Proteomix®
製造商/商標名
Sepax 431NP5-4001C
包裝
1 ea of
參數
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
10 mm × 4 mm
雜質
<10 ppm metals
基質
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)