产品名称
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC 柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
SUPELCOSIL™
特点
endcapped
制造商/商品名称
SUPELCOSIL™
包装
1 ea of
标记范围
11.0% carbon loading
参数
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 3 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.1 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å
pH值(酸碱度)
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase