product name
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
SUPELCOSIL™
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL™
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.0% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
相容性
for use with PTC-AA
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: This study discusses the optimization and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method using SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column for the analysis of tetramethrin in shampoo formulations (Zeric Stosic et al., 2016).
- Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Details a robust approach for identifying and quantifying nimesulide metabolites via HPLC, underscoring the column′s applicability in complex biological matrices (Carini et al., 1998).
法律資訊
應用
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
氨基酸分析是精确测定蛋白质量的合适工具,但也提供有关相对氨基的详细信息。
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门