Merck
58289
Waters® 二通连接件
size 1/16 in., stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel
包裝
pkg of 1 ea
尺寸
1/16 in.
一般說明
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Waters is a registered trademark of Waters
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3