58249
别名:
Valco® 异径接头 1/4 至 1/16 英寸
1 of 10
Supelco
58627
二通连接件
58289
Waters® 二通连接件
59026
Valco® 二通连接件
22949
异径接头
45119
甲基反油酸
ICS006
亚氯酸盐IC标准品
46385
Florisil® 色谱吸附剂
1.52320
Chromolith® HighResolution RP-18 封端
1.02400
邻苯二甲酸氢钾
28025-U
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
stainless steel
zero dead volume 0.75 mm bore
pkg of 1 ea
0.75 mm
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
1/4 to 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。