主要文件
58075
用于过滤设备 2 的锥形烧瓶
volume 2000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
容量
2000 mL
体积
2000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2 (volume 2000 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。