主要文件
Z530735
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 5, L 305 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.79
特點
positions 5
長度
305 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)