56740-U
1 of 10
57621
Rheodyne® 进样阀
58830-U
7125/7725/7725i 型进样器的转子密封件
Supelco
56737
不锈钢 1/16 英寸毛细管
57633
56730-U
57628-U
7725 型进样器定量环
53829-U
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱
55049
RheBuild® 套件
56736
59509
SUPELCOSIL™ LC-SCX Supelguard 柱芯
none band
30 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.