产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard 保护柱芯, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
Discovery®
特點
endcapped
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
表面積
100 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C5 (pentyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
包裝
适用于 4.0mm 内径和 4.6mm 内径的分析柱。
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
抗體
产品编号
说明
价格
相关内容
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.