56716
1 of 10
Supelco
28469-U
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱
22988
不锈钢 HPLC 配件
22990-U
56713
不锈钢 1/16 英寸毛细管
56719
58289
Waters® 二通连接件
56708
28471-U
56717
56700-U
密封垫圈
30 cm × 1/16 in. × 0.007 in.
black band
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。