制造商/商品名称
Omnifit 6414
技术
LPLC: suitable
柱床体积
39 mL
色谱柱长度 × 内径
250 mm × 15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Omnifit 玻璃色谱柱设计为填充树脂类 20-200μm 液相色谱填料,可在中等压力下操作。
每根 Omnifit 色谱柱都由一根连续的、口径精确的硼硅酸盐玻璃管制成,具有加深的螺纹末端和无张力配件。带圆齿边的盖子可防止滚动,并且更方便打开或关闭色谱柱。尾部部件的设计可使死体积最小化并减少溶剂湍流。尾端件中的 25μm 聚乙烯筛板可将样品均匀地分配到填料床的表面上,从而减少了进入色谱柱前样品的扩散。
色谱柱套装:1 根玻璃柱,2 个带 Viton O 形圈的定长尾端件,2×1/4-28 UNF 端盖,1 个配件套装,以及 1 个筛板套装。可调式尾端件(流量控制阀)需要单独订购。
配件套装:2m×1/16 英寸外径的 PTFE 管,具有1/4-28 UNF 配件;0.5m×1/16 英寸外径的 PTFE 管道,具有1/4-28 UNF 配件;2×M6 端盖
筛板套装:25μm PTFE 筛板、10μm PTFE 筛板和 μm 级 PE 筛板各 2 个。
- 10mm 内径:600psi(42巴)
- 15mm 内径:300psi(20巴)
- 25mm 内径:150psi(10巴)
每根 Omnifit 色谱柱都由一根连续的、口径精确的硼硅酸盐玻璃管制成,具有加深的螺纹末端和无张力配件。带圆齿边的盖子可防止滚动,并且更方便打开或关闭色谱柱。尾部部件的设计可使死体积最小化并减少溶剂湍流。尾端件中的 25μm 聚乙烯筛板可将样品均匀地分配到填料床的表面上,从而减少了进入色谱柱前样品的扩散。
色谱柱套装:1 根玻璃柱,2 个带 Viton O 形圈的定长尾端件,2×1/4-28 UNF 端盖,1 个配件套装,以及 1 个筛板套装。可调式尾端件(流量控制阀)需要单独订购。
配件套装:2m×1/16 英寸外径的 PTFE 管,具有1/4-28 UNF 配件;0.5m×1/16 英寸外径的 PTFE 管道,具有1/4-28 UNF 配件;2×M6 端盖
筛板套装:25μm PTFE 筛板、10μm PTFE 筛板和 μm 级 PE 筛板各 2 个。
其他说明
用于水性流动相。可定制其他直径的产品。
法律信息
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries