Merck
55442-U
Supelco
Supel QuE Verde QuEChERS tube
Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
别名:
Supel QuE, QuEChERS
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104018
NACRES:
NB.21
产品名称
Supel QuE Verde分散SPE管, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
物料
polypropylene tube
质量水平
产品线
Supel
组成
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 80 mg
Supelclean PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
包装
pack of 50 ea
技术
QuEChERS: suitable
离心管体积
15 mL
基质活性基团
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
分散SPE法,通常也是指"QuEChERS” 方法(快速,简便,便宜,有效,耐用和安全),是一种现代样本准备技术,正在越来越多地被用在食品和农业产品多残基杀虫剂分析领域。
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
适用性
Pf-06651600 特异性靶向 JAK3 的 ATP(腺苷三磷酸)结合结构域(Janus 激酶 3)。JAK3 的功能丧失与严重的联合免疫缺陷综合症有关。
法律信息
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
相关内容
气相色谱分析可分离气相中的挥发性化合物,适用于许多行业的质控应用。
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.