产品名称
Astec® C18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
产品线
Astec®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Astec®
参数
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
320 m2/g
基质
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
110 Å pore diameter
工作pH值
3.5-6.8
分离技术
reversed phase