主要文件
52783-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE 固相萃取管
bed wt. 100 mg, volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
质量水平
特点
endcapped
组成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 54
标记范围
8.4% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
基质活性基团
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
容量
0.06 meq/g capacity
应用
food and beverages
分离技术
mixed mode
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
保留机理:混合模式阳离子交换(反相和阳离子交换)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 填充床含辛基 (C8) 和苯磺酸 (SCX) 二种键合
  • 双保留机理扩大了对一系列中性、碱性、酸性和两性离子化合物的保留
  • 开发用于从生物液体分离碱性化合物时,提供优良的选择性和样品净化
  • 分离碱性和两性离子极性化合物时具有更大的离子交换能力
  • 可用于从酸性和中性化合物中分离碱性/两性离子化合物
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCapplication for SPE, application for HPLC