主要文件
52694-U
Supelco
Discovery® DSC-CN 固相萃取管
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 100 mg
包裝
pk of 108
標籤範圍
7% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
1 mL
基質
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
cyano bonding, monomerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相或正相
样品基质相容性:反相使用时为水溶液(生物液体、水);或正相使用时为有机溶剂、油类和脂类
  • 单点键合,氰丙基 (7%C),封端
  • 可用于反相或正相
  • 非常适合用于能够不可逆地保留在疏水性更强的吸附剂(如 DSC-18)上的强疏水性分析物
  • 当正相(如己烷或油类等有机基质)使用时,保留性弱于 DSC-Si 或 DSC-Diol
  • 可快速释放不可逆地保留在强极性极吸附剂上的强极性分子
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.