物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
质量水平
组成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
12 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
silica bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:正相
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
样品基质相容性:有机溶剂、油类和脂类
- 未键合的酸洗硅胶吸附剂,是正相固相萃取以及其他改良的快速分离技术的理想选择
- 通常用于通过极性不断增大的溶液,采用连续洗脱来分离或移除结构相似的分子
- 可使用的极性最大的正相吸附剂
- 极好的柱容量用于净化组合化学反应的溶液相,从反应副产物和多余试剂中移除目标分子
- 可提供布氏漏斗构型,便于扩展
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3