物料
PE frit (20 μm)
polypropylene
特点
endcapped
组成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
1 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
amino phase
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
pKa
9.8
容量
~0.43 meq/g capacity
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
保留机理:正相或阴离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
- 多点键合,极性极强的氨丙基相(氢键),可用于正相和离子交换应用
- 弱阴离子交换剂,pKa 为 9.8。在 7.8 或更低的 pH 下,官能团带正电荷
- 离子交换能力为 ~0.43 毫当量/克。
- 能够快速释放可被强阴离子交换剂不可逆保留的极强阴离子(如磺酸)
- 可用于某些反相应用(原因在于丙基碳链);然而由于其极性,它主要用作离子交换或正相吸附剂
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>464.0 °F
闪点(°C)
> 240 °C
实验方案
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.