物料
polypropylene tube
质量水平
特点
endcapped
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
标记范围
11% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C18 (octadecyl) bonding
粒径
50 μm
孔径
70 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
- 单点键合,十八烷基 (11%C),封端
- 对中等极性的疏水性分子的保留性增大
- 用于洗脱在 DSC-18 上保留性太强的极大疏水性分子。
- 能够鉴别生物分析中的药物代谢物
- 使用该保留性较弱的相,通过更少的较弱有机溶剂快速释放疏水性化合物
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持