51268-U
1 of 10
51257-U
超高性能手紧接头
51262-U
20734
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
21395
Hamilton® 注射器,1800 系列 Gastight®
59026
Valco® 二通连接件
Supelco
20533
PTFE 管
26200-U
Z227242
二通连接件
Millipore
A2220
抗-FLAG® M2亲和凝胶
24056
SP®-2560毛细管GC色谱柱
PEEK
for use with 1/32" tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。