509825
1 of 10
26239
SGE 活塞保护注射器(配有固定针头)
26248
配备标准活塞和固定针头的 SGE 微量注射器
21521
SGE 导向推杆注射器
HAM80075
Hamilton® syringe
Supelco
57203
Supelclean™ LC-SAX 固相萃取散装填料
509817
与 Rheodyne® 和 Valco® 阀配套使用的 SGE 微量注射器(配有固定针头)
509272
SGE 微量注射器
26891-U
配备固定针头和双计量器的 SGE 气密自动进样器注射器
57017
Supelclean™ LC-SAX 固相萃取管
79491
莠谷隆
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
22 ga
Fixed needle
pkg of 1 ea
SGE 006300
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
0.25 mL (250 μL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Syringes
Analytical Vials
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.