主要文件
26891-U
配备固定针头和双计量器的 SGE 气密自动进样器注射器
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23-26 ga
描述
color (dark orange)
特点
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas tight
包装
pkg of 1 × 6 ea (26891-U)
制造商/商品名称
SGE
针长度
42 mm
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)