Merck
509140
SGE 微量注射器
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
23 ga
描述
Plunger-in-needle syringe
特點
Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 000301
針長 × 外徑
50 mm × 0.63 mm
容積
0.5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
针头容纳的样品体积低至 0.1μL。
  • 喷嘴尖具有 0.12mm 的开口,呈圆锥状,易刺入隔垫
  • 可将样品完全排出
  • 活塞延长至针尖 — 真正实现"零死体积"
  • 无样品残留
  • 提高进样体积的重现性
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持