产品名称
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
Agency
suitable for USP L1
质量水平
特点
endcapped
参数
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
长度 × 内径
10 cm × 1.5 mm
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
std dev 2.7 μm
孔径
90 Å
工作pH值
2-9
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ascentis Express HPLC色谱柱通过熔融核® 颗粒技术,可为您提供亚2 μm颗粒的高速度和高效率,同时保持较低的背压。高效率和低背压的结合使UPLC® (或其他超高压系统)用户及传统HPLC用户受益。
请见 Ascentis Express 主页,了解有关这项新色谱柱技术的更多信息。
请见 Ascentis Express 主页,了解有关这项新色谱柱技术的更多信息。
应用
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)