产品名称
LiChrospher® RP-Select B HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrospher®
包装
1 ea of
标记范围
11.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面积
360 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
孔径
60 Å
工作pH值
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
WGK
WGK 3