产品线
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
125-128 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对羟基苯甲酸甲酯基本上是对羟基苯甲酸的甲酯。它无毒,无致癌性。它是一种稳定的非挥发性化合物,可用作食品,药品和化妆品中的抗微生物防腐剂。本品易通过皮肤和胃肠道吸收。经水解后水解为对羟基苯甲酸,形成的结合物迅速排出尿液。
对羟基苯甲酸甲酯是一种稳定的非挥发性p-羟基苯甲酸甲酯。 它可以作为食品、药品和化妆品中的广谱抗菌防腐剂应用。 研究发现它属于非致癌物质,对霉菌和酵母菌以及细菌等真菌非常有效。
应用
在一项应用微乳液电动色谱法(MEEKC)对食品防腐剂进行检测的实验研究中,对羟基苯甲酸甲酯被用作商业食品中的防腐标准。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品 分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
334.4 °F
闪点(°C)
168 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Evaluation of the health aspects of methyl paraben: a review of the published literature
Soni.G.M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 40, 1335-1373 (2002)
Chul-Hong Kim et al.
Genes, 12(2) (2021-03-07)
Bisphenol A (BPA) is a xenoestrogen chemical commonly used to manufacture polycarbonate plastics and epoxy resin and might affect various human organs. However, the cellular effects of BPA on the eyes have not been widely investigated. This study aimed to
Combined activation of methyl paraben by light irradiation and esterase metabolism toward oxidative DNA damage
Okamoto Y, et al.
Chemical Research in Toxicology, 21, 1594-1599 (2008)
Application of microemulsion electrokinetic chromatography for the detection of preservatives in foods.
Huang H.y
Food Chemistry, 89 (2), 315-322 (2005)
Evaluation of the health aspects of methyl paraben: a review of the published literature.
Soni MG
Food And Chemical Toxicology, 40 (10), 1335-1373 (2002)