Merck
PHR1022
Supelco
对羟基苯甲酸丁酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
4-羟基苯甲酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
CAS号:
分子量:
194.23
Beilstein:
1103741
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. B1217000
traceable to USP 1084000
API 家族
parabens
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼泊金丁酯属于对羟基苯甲酸酯类化合物。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
对羟基苯甲酸丁酯可用作使用反相高效液相色谱(RP-HPLC)分析药物制剂中阿司匹林和华法林的内标。
对羟基苯甲酸丁酯可用作参考标准品,通过色谱技术测定化妆品、食品样品和人乳腺癌组织中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAB7759。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of a reversed-phase liquid chromatographic method for analysis of aspirin and warfarin in a combination tablet formulation
Montgomery RE, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15, 73-82 (1996)
Effects of butylparaben on the male reproductive system in rats
Oishi S
Toxicology and Industrial Health, 17, 31-39 (2001)
Evaluation of PGC Stationary Phases Under High-Temperature LC Conditions for the Analysis of Parabens in Food Samples
La Tella R, et al.
LC-GC, 36(5), 8-8 (2023)
GC-MS method for the determination of paraben preservatives in the human breast cancerous tissue.
Shanmugam G, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 96(2), 391-396 (2010)
Jordan Shaw et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 28(1), 26-31 (2009-06-06)
Parabens, a class of preservatives routinely added to cosmetics, pharmaceuticals, and foods, have estrogenic properties. Given that intrauterine implantation of fertilized ova in inseminated females can be disrupted by minute levels of exogenous estrogens, we assessed the impact of parabens