品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
50 mg/mL in hexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
格式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
InChI 密鑰
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 通过超高效液相色谱(UHPLC)和荧光检测在液液萃取(LLE)后同时测定人血清样品中的维生素A和所有四种生育酚异构体
- 通过液相色谱电喷雾电离/多级质谱(LC-ESI-MS/MS)进行四种不同小麦品种中麦草和麦粒样品的维生素B(B1、B2、B5和B9)和维生素 E (α-生育酚、β-生育酚、α-三烯生育酚和β-三烯生育酚)的多残留分析
- 通过非水反相高效液相色谱(NARP-HPLC)和大气压化学电离-串联质谱(APCI-MS/MS)检测分离和评估沟美洲山核桃栽培样品中的四种生育酚和四种三烯生育酚
- 通过化学计量法辅助的优化高效液相色谱(HPLC)和荧光检测方法分析不同冷榨油样品以检测和定量测定八种母育酚同系物
- 开发和确定正相高效液相色谱(NP-HPLC)方法,该方法和荧光检测一起使用可以同时测定芝麻油样品中的四种生育酚和四种木酚素。
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.