描述
mixture of stereo isomers
产品线
PESTANAL®
方案
≥95% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: slightly soluble
抗生素抗菌谱
fungi
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
根据废除91/414指令的第1107/2009号法规(EC),环己酰亚胺未被批准在欧盟使用。
应用
- 评估环己酰亚胺作为 Optisol GS 补充剂的抗真菌疗效和安全性
- 研究环己酰亚胺对切叶蚁工蚁的影响
- 研究链霉素、环己酰亚胺、菌唑、克菌丹、呋喃丹、乐果和五氯硝基苯对土壤微生物的影响
- 半干旱草地一氧化二氮生产的真菌控制研究
- 链霉素和环己酰亚胺在土壤中的活性及其降解研究
生化/生理作用
活性谱:具有抑制酵母和真菌如念珠菌、曲霉、酵母菌和青霉的活性
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges