Merck
442504
Supelco
丁醛-2,4-DNPH
analytical standard
别名:
丁醛-2,4-二硝基苯腙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
252.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
117-119 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
InChI 密鑰
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Butyraldehyde-2,4-DNPH may be used as a quantitative calibration standard where a multi-component solution is not suitable.
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)