Merck
429554
Sigma-Aldrich
乙醛-2,4-二硝基苯腙
analytical standard, for environmental analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
224.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
eCl@ss:
39021102
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
等级
analytical standard, for environmental analysis
analytical standard
质量水平
方案
99%
表单
powder or crystals
技术
titration: suitable
mp
165-168 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)