主要文件
442302
Supelco
2,4,5-三氯甲苯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5Cl3
CAS号:
分子量:
195.47
EC 号:
UNSPSC代码:
41121813
等级
analytical standard
包装
ampule of 250 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
neat
储存温度
room temp
InChI
1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
ZCXHZKNWIYVQNC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)