Merck
43256
Supelco
棕榈酸-1,2,3,4-13C4
analytical standard
别名:
十六酸-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
分子量:
260.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
mp
61-64 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI 密鑰
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
402.8 °F - closed cup
閃點(°C)
206.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)