方案
≥94.0% (GC)
旋光性
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
沸点
229-233 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup