Merck
857300
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-樟脑
98%
别名:
(+)-樟脑, (1R)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2042745
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
5.24 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
4 mmHg ( 70 °C)
化驗
98%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +44.1°, c = 10 in ethanol
自燃溫度
870 °F
expl. lim.
3.5 %
mp
179-181 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
C[C@@]1(CC2)C(C)(C)[C@H]2CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
應用
手性中间体和助剂。
(1R)-(+)-樟脑已被用作对称选择性气相色谱-质谱(GC-MS)分析 Achillea ligustica 精油成分的标准品。
它也可以用于合成:
  • {NN′-双[(1R,2R,4R)-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基] -1,2-乙二胺},C2-对称二胺
  • 手性恶唑硼烷
  • (-)-(1R,2R)-1,2-二羟基-3,3-二甲基降冰片烷
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis of homochiral 1, 2-diols from (-)-fenchone and (+)-camphor.
Martinez AG, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(7), 1373-1376 (1994)
Asymmetric reduction of prochiral ketones using in situ generated oxazaborolidines derived from amino alcohols of (1R)-camphor as catalysts.
Santhi V and Rao JM
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3553-3560 (2000)
Synthesis of C 2-symmetrical diamine based on (1R)-(+)-camphor and application to oxidative aryl coupling of naphthols.
Caselli A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(11), 1451-1454 (2003)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1185-1185 (1991)
Synthetic Communications, 23, 437-437 (1993)