主要文件
33121
Supelco
需要 13mm 密封垫的钳口样品瓶
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 288 ea
外径 × 高度
17.5 mm × 34.5 mm
体积
2.5 mL
配件
thread for 13
应用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)