主要文件
27312
Supelco
需要 8mm 密封盖的钳口微量样品瓶
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
amber glass vial
glass
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 200 ea
外径 × 高度
7 mm × 30 mm , conical
体积
0.6 mL
配件
thread for 8 mm
相容性
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于:
Agilent/HP(非 1090A)PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)