物料
amber glass vial
特点
cap is bonded to septa to prevent fallout
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
14.75 mm × 45 mm
体积
3.8 mL
配件
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
中心集液样品瓶:
- 大小从 3.8 到 60mL 不等。
- 死体积小于 4μL。
CD™ 样品瓶(中心集液)内部有独特的锥形底部,样品可以全部流到样品瓶底部中心。可以用微量移液管或注射器最大程度吸取溶液。
12×32mm CD 样品瓶有卡口、钳口和 9mm 螺纹口三种样式可供选择。该样品瓶可容纳 1.5ml 样品,适合各种类型的自动进样器,可以最大限度利用样品,无需使用固定体积的内衬管。其生产工艺使各种大小的 CD 样品瓶都具有一致的质量和精度。每个样品瓶的底部厚度都相同,且锥形孔位于每个样品瓶的正中心。受专利保护的 CD 样品瓶从侧壁平滑过渡到锥形孔。这就使得样品瓶内的样品能够流到锥形瓶的中心,从而达到最大萃取量(死体积 < 4μL)。
- 受专利保护的精致 CD 样品瓶适合多种微量应用。
- 样品瓶使用 1 类硼硅酸盐玻璃制成,可以有效避免样品的 pH 值发生变化。
12×32mm CD 样品瓶有卡口、钳口和 9mm 螺纹口三种样式可供选择。该样品瓶可容纳 1.5ml 样品,适合各种类型的自动进样器,可以最大限度利用样品,无需使用固定体积的内衬管。其生产工艺使各种大小的 CD 样品瓶都具有一致的质量和精度。每个样品瓶的底部厚度都相同,且锥形孔位于每个样品瓶的正中心。受专利保护的 CD 样品瓶从侧壁平滑过渡到锥形孔。这就使得样品瓶内的样品能够流到锥形瓶的中心,从而达到最大萃取量(死体积 < 4μL)。
应用
- 样品库储存
- 冻干
- 离心
- 微观混合
- 萃取
- 浓缩
- 衍生
- 小规模反应
其他说明
较大体积的 CD 样品瓶(3.8 到 60mL)带有锥形底部。建议使用存放架放置样品瓶。有三种不同尺寸的存放架可供选择。
法律信息
CD is a trademark of QIS, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3