主要文件
29141-U
Supelco
未组装的 Snap Seal 样品瓶,套装
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
描述
unassembled
特点
closure type black polypropylene snap cap
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
盖子直径
11 mm
体积
2 mL
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
法律信息
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.