主要文件
28520-U
Supelco
ATIS 吸附管进样器系统 110V
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.24
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般描述
Supelco ATIS 是吸附管的样品制备装置。吸附管进样器系统采用闪蒸技术,将样品蒸发到连续的惰性气流中,使样品随惰性气体进入吸附管。吸附管进样器系统的样品流路由玻璃和不锈钢构成。将注射器穿过进样玻璃器具中心的可更换隔垫(经过加热),可以注入校准标准品。
特点和优势
  • 将校准标准品注入吸附管以校正分析系统
  • 在取样之前或之后,将替代物和系统监测化合物注入吸附管
  • 在分析之前去除管中的水分(干吹扫)
  • 将空气取样袋连接在 ATIS 的出口,预先蒸发校准标准品,以确保完全
蒸发。
ATIS 可使用 1/4 英寸或 6mm 外径的热脱附管。包括 Luer/软管倒钩接头,用于连接多种溶剂脱附管。ATIS 的温度范围为环境温度到 120°C。
流量范围为 0 至 100mL/min。ATIS 包括进样玻璃器具、带开关阀的恒流量控制器、热源、备件以及所有必需的紧固件和管材。只需连接到可调式氮气源或氦气源,并接通相应电源即可。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoring展开