主要文件
28298-U
Supelco
带有 Viton® 隔垫的钳口密封盖
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
aluminum seal
black Viton® septum
特点
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
包装
pkg of 288 ea
直径× 厚度
20 mm × 0.76 mm
密封垫直径
20 mm
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)