主要文件
27548-U
Supelco
ABC口服液体制剂瓶,2毫升,预组装,9毫米螺纹
clear glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/silicone septum
clear glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
特点
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.8 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他说明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
法律信息
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)