27541
1 of 10
Supelco
27016
铝压接密封(无隔垫),银铝
Z166065
橡胶塞
Z114243
手动铝盖钳口封盖器
27177
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
27022
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
27051
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
33183
手动启盖器
27230-U
27211
27180
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
PTFE facegray PTFE/silicone silicone body
pkg of 100 ea
250 °C temp. limit
13 mm
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
pressure release
removable center
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
Sigma-Aldrich
Z114146
Wheaton 密封盖(可中心开口)
27455-U
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
27200
507482
PTFE/硅胶隔垫
27514
蓝色 PTFE/白色硅胶隔垫
27232
瓶塞