物料
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特点
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
17 mm × 60 mm
体积
7 mL
配件
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带白色 PTFE 衬垫的黑色固体酚醛树脂瓶盖(pulp/铝箔)。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.