Merck
27385
Supelco
钳口样品瓶,用于薄型密封
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 46 mm, crimp top (0.125 in. thick) for thin septa, pkg of 36 vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
特點
crimp top (0.125 in. thick) for thin septa
包裝
pkg of 36 vials
外徑 × 高度
23 mm × 46 mm
容積
10 mL
接頭
thread for 20 mm
相容性
technique used for Headspace sampling
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
薄型密封垫样品瓶具有更厚的瓶口。此类样品瓶瓶口更大,在固相微萃取应用中可以容纳更薄的隔膜。此类样品瓶可使用 20mm 厚的薄型隔膜(<0.030 英寸)并且依然保持良好的密封性。有关瓶盖的选择,请参阅固相微萃取样品瓶部分:薄型密封垫钳口样品瓶的瓶盖
應用
用于薄密封的压盖式钳口小瓶已作为以下应用的参考容器:
  • 样品积累用于顶空固相微萃取(HS-SPME),并然后通过气相色谱偶联质谱分析(GC-MS)对果汁样品中存在的挥发性成分进行分析
  • 样品积累用于顶空固相微萃取(HS-SPME)、同时蒸馏萃取(SDE)和闭环汽提分析(CLSA)萃取结合后续气相色谱偶联质谱(GC-MS)等萃取方法用于卡瓦酒中存在的挥发性成分的分析
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)
Characterisation of volatile compounds of fruit juices and nectars by HS/SPME and GC/MS
Riu-Aumatell.M
Food Chemistry, 87(4), 627-637 (2004)
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis.
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)