主要文件
27212
Supelco
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特点
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
23 mm × 85 mm
体积
22 mL
配件
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)