主要文件
27109-U
Supelco
Vial crimp seals with PTFE/silicone/PTFE septa
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
特点
closure type crimp seal
包装
pkg of 1000 ea
密封垫直径
11 mm
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)