Merck
27085-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial (with marking spot)
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)