Merck
2637125
Supelco
进样口衬管,分流式(未填充),用于 Varian® 1078/1079 进样器
pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
描述
Split (unpacked)
包装
pkg of 25 ea
长度 × 外径 × 内径
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)