Merck
2633601
Supelco
进样口衬管,分流式(未填充),用于带 SPL-17 进样器的 17A
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
长度 × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
相容性
technique used for General purpose
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)